Tisk…
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 32800 CZK
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525560
CAS číslo: 40788-04-3