Tisk…
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520705-1G PC520705-5G
APOSPC520705-1GEA 4670 CZK
APOSPC520705-1G APOSPC520705-5G
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
Vzorec: C₈H₇F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698598
CAS číslo: 1214334-21-0