Tisk…
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520704-1G PC520704-25G PC520704-5G
APOSPC520704-1GEA 4010 CZK
APOSPC520704-1G APOSPC520704-25G APOSPC520704-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698545
CAS číslo: 1214372-57-2