Tisk…
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520701-1G PC520701-25G PC520701-5G
APOSPC520701-1GEA 3340 CZK
APOSPC520701-1G APOSPC520701-25G APOSPC520701-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525531
CAS číslo: 3764-36-1