Tisk…
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 7310 CZK
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525512
CAS číslo: 50562-01-1