Tisk…
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520697-10G PC520697-1G PC520697-5G
APOSPC520697-10GEA 23870 CZK
APOSPC520697-10G APOSPC520697-1G APOSPC520697-5G
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇ClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525553
CAS číslo: 1204295-71-5