Tisk…
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520695-5G PC520695-25G PC520695-100G
APOSPC520695-5GEA 2280 CZK
APOSPC520695-5G APOSPC520695-25G APOSPC520695-100G
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇ClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525555
CAS číslo: 55805-08-8