Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 1210 CZK
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C9H6BrF3O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194218
CAS číslo: 1161362-01-1
UN: 3261
ADR: 8,II