1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520691-10G
PC520691-1G
PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA
46290
CZK
APOSPC520691-10G
APOSPC520691-1G
APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Vzorec:
C₇H₅F₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13194315 CAS číslo: 34888-08-9 |