Tisk…
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 11280 CZK
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12404951
CAS číslo: 114468-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III