Tisk…
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520685-10G PC520685-1G PC520685-5G
APOSPC520685-10GEA 46290 CZK
APOSPC520685-10G APOSPC520685-1G APOSPC520685-5G
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole
Vzorec: C₅H₂F₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546953
CAS číslo: 651-34-3