Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 26520 CZK
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546975
CAS číslo: 106877-18-3