Tisk…
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 24870 CZK
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546932
CAS číslo: 111781-49-8