Tisk…
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520676-1G PC520676-5G
APOSPC520676-1GEA 2240 CZK
APOSPC520676-1G APOSPC520676-5G
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Vzorec: C₅HBrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031583
CAS číslo: 1186194-66-0