Tisk…
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 35050 CZK
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₂Cl₂F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100166
CAS číslo: 320-22-9