4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520673-10G
PC520673-1G
PC520673-5G
APOSPC520673-10GEA
28500
CZK
APOSPC520673-10G
APOSPC520673-1G
APOSPC520673-5G
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₃ClF₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100533 CAS číslo: 320-30-9 |