Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520672-1G PC520672-5G PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA 4200 CZK
APOSPC520672-1G APOSPC520672-5G APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100557
CAS číslo: 306960-74-7