Tisk…
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 19870 CZK
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100171
CAS číslo: 81577-08-4