Tisk…
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520670-10G PC520670-1G PC520670-500MG
APOSPC520670-10GEA 31810 CZK
APOSPC520670-10G APOSPC520670-1G APOSPC520670-500MG
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100172
CAS číslo: 93524-64-2