Tisk…
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520668-25G PC520668-5G
APOSPC520668-25GEA 24540 CZK
APOSPC520668-25G APOSPC520668-5G
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845796
CAS číslo: 1138444-86-6