Tisk…
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520667-1G PC520667-500MG PC520667-5G
APOSPC520667-1GEA 7970 CZK
APOSPC520667-1G APOSPC520667-500MG APOSPC520667-5G
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Br₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100541
CAS číslo: 1099598-01-2