Tisk…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 7870 CZK
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Vzorec: C₇H₁₂F₂O
Bod varu: 207…213 °C
Hustota: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847775
CAS číslo: 178312-48-6