Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 8600 CZK
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100527
CAS číslo: 176214-12-3