Tisk…
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 622 CZK
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₆FNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656367
CAS číslo: 870063-60-8