1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520659-1G
PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA
6320
CZK
APOSPC520659-1G
APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₂F₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226681 CAS číslo: 27059-24-1 |