Tisk…
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520657-25G PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA 16570 CZK
APOSPC520657-25G APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100160
CAS číslo: 1092349-75-1