Tisk…
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 5990 CZK
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226677
CAS číslo: 1099597-76-8