Tisk…
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520655-1G PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA 3870 CZK
APOSPC520655-1G APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₆ClF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845801
CAS číslo: 1138444-94-6