Tisk…
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 2000 CZK
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847339
CAS číslo: 154259-25-3