Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520653-1G PC520653-5G
APOSPC520653-1GEA 6480 CZK
APOSPC520653-1G APOSPC520653-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₃NO
MW: 244 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226642
CAS číslo: 1099597-75-7