Tisk…
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 5490 CZK
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec: C₉H₇Cl₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226648
CAS číslo: 1099597-55-3