3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520647-10G
PC520647-1G
PC520647-5G
APOSPC520647-10GEA
25860
CZK
APOSPC520647-10G
APOSPC520647-1G
APOSPC520647-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂ClF₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226546 CAS číslo: 1099597-36-0 |