1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520644-10G
PC520644-1G
PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA
35050
CZK
APOSPC520644-10G
APOSPC520644-1G
APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec:
C₉H₈BrF₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226672 CAS číslo: 1099597-60-0 |