Tisk…
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 2070 CZK
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆ClF₃
MW: 194,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226662
CAS číslo: 93242-63-8