Tisk…
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 8960 CZK
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Vzorec: C₉H₉F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226603
CAS číslo: 161361-16-6