Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 5-fluoropicolinate, Methyl 5-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520639-1G
PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA
1080
CZK
APOSPC520639-1G
APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,1300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11845630 CAS číslo: 107504-07-4 |