Tisk…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520638-10G PC520638-5G
APOSPC520638-10GEA 16530 CZK
APOSPC520638-10G APOSPC520638-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100538
CAS číslo: 31181-54-1