Tisk…
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 45960 CZK
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226592
CAS číslo: 1186194-56-8