Tisk…
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 5000 CZK
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₆H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226599
CAS číslo: 64196-43-6