Tisk…
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520633-10G PC520633-1G PC520633-5G
APOSPC520633-10GEA 46290 CZK
APOSPC520633-10G APOSPC520633-1G APOSPC520633-5G
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₅ClF₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226668
CAS číslo: 1099597-50-8