Tisk…
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520632-1G PC520632-5G
APOSPC520632-1GEA 6320 CZK
APOSPC520632-1G APOSPC520632-5G
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₂ClF₇
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226663
CAS číslo: 1099597-43-9