Tisk…
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520630-1G PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA 5000 CZK
APOSPC520630-1G APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226715
CAS číslo: 1022980-26-2