Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 36370 CZK
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226545
CAS číslo: 157928-43-3