6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520623-1G
PC520623-5G
APOSPC520623-1GEA
5860
CZK
APOSPC520623-1G
APOSPC520623-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec:
C₈H₅ClF₄ MW: 212.58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226667 CAS číslo: 1099597-48-4 |