Tisk…
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520622-1G PC520622-5G
APOSPC520622-1GEA 4670 CZK
APOSPC520622-1G APOSPC520622-5G
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226536
CAS číslo: 1186194-75-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III