1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520619-1G
PC520619-5G
APOSPC520619-1GEA
4530
CZK
APOSPC520619-1G
APOSPC520619-5G
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Vzorec:
C₉H₈BrF₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11226575 CAS číslo: 1099597-31-5 |