Tisk…
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520615-25G PC520615-5G
APOSPC520615-25GEA 55880 CZK
APOSPC520615-25G APOSPC520615-5G
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697865
CAS číslo: 155820-88-5