Tisk…
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520614-10G PC520614-5G
APOSPC520614-10GEA 15910 CZK
APOSPC520614-10G APOSPC520614-5G
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226518
CAS číslo: 7655-72-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III