Tisk…
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520613-10G PC520613-1G PC520613-5G
APOSPC520613-10GEA 32800 CZK
APOSPC520613-10G APOSPC520613-1G APOSPC520613-5G
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226678
CAS číslo: 1099597-74-6