Tisk…
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 29960 CZK
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂F₅N
Bod varu: 64 °C/150mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226519
CAS číslo: 1099598-21-6